Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest PstI
Das Restriktionsenzym FastDigest PstI erkennt CTGCA^G-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer (Isoschizomere: BspMAI).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0614
48.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10800421
  • 72.75 CHF / 800 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest PstI (800 μL)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
Pst I
Nein
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
800 μl (800 Reaktionen)
Herkömmliches Klonen
3' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2851615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberFD0614
Chargennummer2835171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0614
Chargennummer2883247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0614
Chargennummer2890004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0614
Chargennummer2910912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0614
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest PstI > PstI; 800 μl