Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit O-Ring aus Material, das beständig gegen viele häufig verwendete Laborchemikalien ist
Marke:  Axygen™ SCT-150-SS-C
99.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11366044
  • 169.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand.
  • Vorsterilisierte und nicht steril erhältlich
  • Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
  • Vorsterilisierte Röhrchen mit Kappe haben lose, mit O-Ringen angebrachte Verschlüsse.
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20.000 x g
  • Maxymum Recovery™ Röhrchen mit Schraubverschluss als Sonderbestellung erhältlich
  • Verschlusskappen in verschiedenen Farben zur einfachen Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Polypropylen
Polypropylen
O-Ring
Nein
Konisch
Durchsichtig
1.5 ml
Ohne Schlaufe
Unsteril
Schraubverschluss
20000 x g
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Freistehende 1,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss > Farbe: Durchsichtig; nicht steril