Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest HindIII
Das Restriktionsenzym FastDigest HindIII erkennt A^AGCTT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer.
Marke:  Thermo Scientific™ FD0504
35.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
36.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10101380
  • 53.50 CHF / 800 Reaktionen
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest HindIII (800 μL)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
Hind III
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
800 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2804818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0504
Chargennummer2804730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0504
Chargennummer2847463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0504
Chargennummer2914412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0504
Chargennummer2877145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0504
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest HindIII > HindIII; 800 μl