Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest DpnI
Schneiden Sie an Gm6A^TC-Stellen mit Thermo Scientific™ FastDigest™ DpnI, das am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten im universellen FastDigest Puffer schneidet (Isoschizomere: MalI).
Marke:  Thermo Scientific™ FD1704
48.06 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
47.66 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10819410
  • 71.50 CHF / 100 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit DpnI, 1,4% Agarose, 22 Spaltstellen
FastDigest Enzyme sind fortschrittliche schnelle Restriktionsenzyme, die im FastDigest Universalpuffer und im FastDigest Green Reaktionspuffer alle zu 100 % aktiv sind.
Der Universalpuffer ermöglicht einen schnellen Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Verdau von DNA innerhalb von 5 bis 15 Minuten ohne erforderlichen Pufferwechsel oder anschließende DNA-Reinigungsschritte. DNA-modifizierende Enzyme wie das Klenow-Fragment, T4 DNA-Ligase, alkalische Phosphatasen und T4 DNA-Polymerase besitzen alle im FastDigest-Puffer eine uneingeschränkte Aktivität. Aus diesem Grund können Enzyme für nachfolgende Anwendungen direkt dem FastDigest-Reaktionsgemisch hinzugefügt werden.
Als zusätzliche Erleichterung enthält FastDigest Green Buffer ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen der verdauten Reaktionsprodukte auf ein Gel.
Kurze Inkubationszeiten und eine optimale Zusammensetzung des FastDigest-Universalpuffers verhindern das Auftreten von Star-Aktivitäts-Effekten.
Highlights
  • 100 % Aktivität aller FastDigest-Enzyme im Universalpuffer
  • 100 % Pufferkompatibilität mit Folgeanwendungen
  • Vollständiger Verdau in 5 bis 15 Minuten
  • Direktes Auftragen auf Gele möglich
  • Keine Star-Aktivität
  • 176 FastDigest-Enzyme erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest DpnI (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Dpn I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
100 μl
Herkömmliches Klonen
Stumpf
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2826370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD1704
Chargennummer2801610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD1704
Chargennummer2849637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD1704
Chargennummer2882098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD1704
Chargennummer2883900 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD1704
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest DpnI > 100 μl