Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit Fixvolumen
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren mit der innovativen ClipTip Technologie, die eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gewährleistet.
Marke: Thermo Scientific™ 4651170
Beschreibung
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren. Die innovative ClipTip-Technologie der Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festem Volumen gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
You’ll feel the difference the first time you hold the NEW F1-ClipTip pipetting system.- Tip is locked and sealed in place until ejected—Spitzen können nicht abfallen. Das verhindert den Verlust wertvoller Proben.
- Complete seal to secure the sample volume in each tip—Höhere Genauigkeit und Präzision
- Tips are attached and ejected with a light touch—Spitzen lassen sich leicht ohne unnötigen Kraftaufwand auf die Pipette aufsetzen.
- Erfordert nur einen geringen Kraftaufwand zum Befestigen, zum Abwerfen und zur Kolbenbetätigung und ermöglicht dadurch einen sicheren und bequemen Einsatz.
- Das moderne Design schützt vor dem Risiko eines RSI-Symptoms.
- Die einstellbare 120 Fingerstütze,° die sowohl rechts- als auch linkshändigen Benutzern Komfort bietet, ermöglicht das Entspannen der Hand zwischen den einzelnen Pipettierzyklen.
- Die Erhöhung des Luftladedrucks um 150 % gewährleistet die effiziente Abgabe von Mikrovolumina und verhindert Kapillareffekte.†
- Ein innovativer Übersetzungsmechanismus erzeugt mit einem geringeren Aufwand eine erhöhte abwärts wirkende Kraft, wodurch sich Spitzen bereits durch leichtes Drücken lösen lassen.
- Mit praktischer Online-Registrierung.
Spezifikation
4% | |
F1-ClipTip 20 | |
F1-ClipTip™ 20 | |
1 | |
1 μl |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Rosa | |
F1-ClipTip™ | |
Pipette mit festem Volumen | |
4% |