Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit Fixvolumen
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren mit der innovativen ClipTip Technologie, die eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gewährleistet.
Marke:  Thermo Scientific™ 4651240
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13286289
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,4%
F1-ClipTip 200
F1-ClipTip™ 200
1
200 μl
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485.
Yellow
F1-ClipTip™
Pipette mit festem Volumen
0,3%
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit Fixvolumen > Single channel; 200μL