Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell
Passen Sie Ihr Röhrchengestell an. Fisherbrand™ Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem verwenden ein ausgeklügeltes System von ineinander greifenden 4-Wege-Gestellen. Drehen Sie die Gestelle, um 50 ml-, 15 ml-, 1,5 ml- oder 0,5 ml-Röhrchen aufzunehmen, und verbinden Sie sie dann zu der von Ihnen benötigten Gestellgröße. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
Marke: Fisherbrand™ HS29022G
79.19 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passen Sie Ihr Röhrchengestell an. Fisherbrand™ Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem verwenden ein ausgeklügeltes System von ineinander greifenden 4-Wege-Gestellen. Drehen Sie die Gestelle, um 50 ml-, 15 ml-, 1,5 ml- oder 0,5 ml-Röhrchen aufzunehmen, und verbinden Sie sie dann zu der von Ihnen benötigten Gestellgröße. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
Erstellen eines individuellen Röhrchengestells: drehen und verbinden
Jedes Gestell für die benötigte Röhrchengröße drehen. Fassungsvermögen eines jeden Gestells:
- 4 x 50 ml große, konische Röhrchen (Well-Durchmesser: 30 mm),
- 12 x 15 ml große, konische Röhrchen (Well-Durchmesser: 17.5 mm),
- 32 x 1.5 ml große Mikroröhrchen (Well-Durchmesser: 11.6 mm) oder
- 32 x 0.5 ml große Mikroröhrchen (Well-Durchmesser: 8.2 mm).
Gestelle verbinden, um die Kapazität des Röhrchengestells zu erhöhen:
- Einzigartiges System aus Aufhängern und Schlitzen, die verbunden werden können
- Erzeugt ein Gestell von der Größe, die für die Anwendungen auf dem Labortisch benötigt werden
- Lieferbar in einer Vielzahl an Farben für eine abwechslungsreiche Farbcodierung und einfache Identifikation
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 2 x 3.5 x 7 in. (5 x 8.9 x 17.8 cm)
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau/grün/rosa/gelb/orange | |
Polypropylen | |
17,4 cm | |
9,5 cm | |
5,2 cm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (4 x 50 ml konisch, 12 x 15 ml konisch, 32 x 1,5 ml Mikroröhrchen oder 32 x 0,5 ml Mikroröhrchen) | |
17,4 x 9,5 x 5,2 cm | |
6.9 Zoll | |
3,7 in. | |
2 in. |