Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Diese F1 Mehrkanalpipetten bieten optimales Leistungsverhalten und ergonomischen Komfort. Für optimale Ergebnisse können Sie zwischen Modellen mit 8, 12 oder 16 Kanälen sowie einer großen Auswahl an Finntip Pipettenspitzen wählen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4661030N
859.26 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15591925
  • 980.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex-Filter 300
Orange
30 bis 300 μl
Orange
Finnpipette F1
8
1 μl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ F1 8-Kanal-Pipette, Volumenbereich: 30 bis 300 μl; Farbcode: Orange; kompatible Spitzen: Finntip 300 und Finntip Flex 300; Packungsgröße: 1 Stück
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.