Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit Fixvolumen
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren mit der innovativen ClipTip Technologie, die eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gewährleistet.
169.78 CHF - 181.84 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. |
---|---|
Modell | F1-ClipTip™ |
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Pipette mit festem Volumen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13216289
|
Thermo Scientific™
4651170 |
1 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||||
13226289
|
Thermo Scientific™
4651180 |
5 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||||
13236289
|
Thermo Scientific™
4651190 |
10 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||||
13246289
|
Thermo Scientific™
4651200 |
20 μl | F1-ClipTip 20 | Rosa | N/A | ||||||
13266289
|
Thermo Scientific™
4651210 |
25 μl | F1-ClipTip 50 | Violett | N/A | ||||||
13256289
|
Thermo Scientific™
4651220 |
50 μl | F1-ClipTip 50 | Violett | N/A | ||||||
13276289
|
Thermo Scientific™
4651230 |
100 μl | F1-ClipTip 200 | Yellow | N/A | ||||||
13286289
|
Thermo Scientific™
4651240 |
200 μl | F1-ClipTip 200 | Yellow | N/A | ||||||
13216299
|
Thermo Scientific™
4651250 |
250 μl | F1-ClipTip 300 | Orange | N/A | ||||||
13206299
|
Thermo Scientific™
4651260 |
500 μl | F1-ClipTip 1000 | Blau | N/A | ||||||
13296289
|
Thermo Scientific™
4651270 |
1000 μ l | F1-ClipTip 1000 | Blau | N/A | ||||||
Beschreibung
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren. Die innovative ClipTip-Technologie der Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festem Volumen gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
Merkmale:- Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher und dicht befestigt – keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen.
- Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze sorgt für verbesserte Genauigkeit und geringere Fehlertoleranz.
- Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung ohne großen Kraftaufwand aufgesetzt und abgeworfen.
Ergonomisches Design
- geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen sowie beim Pipettieren selbst
Außerordentlich leicht
- Das moderne Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
Einstellbarer Komfort
- Die Fingerstütze ist für die komfortable Bedienung mit der rechten und linken Hand um 120° verstellbar und ermöglicht so eine Entspannung der Hand beim Pipettieren.
Ausblasverfahren
- 150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung†
Soft-Touch-Spitzenabwurf
- Der innovative Mechanismus verringert den Kraftaufwand beim Abwerfen der Spitzen.
Branchenführende Langzeitgarantie
- bequeme Online-Registrierung
Haftungsausschluss für die Nutzungseinschränkung für interne Forschung: Jegliche für den Erwerber geltende Einschränkungen zur Nutzung des Produkts/der Produkte ausschließlich für interne Forschungszwecke gelten nicht für Produkt(e) auf den Webseiten, die mit dieser Aussage assoziiert sind.
Spezifikation
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
F1-ClipTip™ | |
1 | |
Pipette mit festem Volumen |