Learn More
Gibco™ Bacto™ Trypton
Ein pankreatischer Verdau von Casein tierischen Ursprungs (AO)
Marke: Gibco™ 211705
149.15 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bacto Trypton ist ein pankreatischer Verdau von Casein tierischen Ursprungs (AO).
- Das Produkt wird in manuellen Standardmethoden angegeben und erfüllt gemäß dem Reagenzien-Abschnitt in der United States Pharmacopeia die Anforderungen an einen pankreatischen Verdau von Casein als Bestandteil in vielen der aufgeführten Nährmedien.
- Das Nährstoffprofil dieses Supplements ist einzigartig, da es eine Vielzahl von Nährstoffen liefert.
- Kunden haben dieses Supplement in Fermentationsanwendungen eingesetzt und gezeigt, dass es das Wachstum vieler Bakterienarten bei der Herstellung von Impfstoffen für die Tiergesundheit erfolgreich unterstützt
- Dazu gehören Escherichia coli sowie Fusobacterium- und Agrobacterium-Arten, wenn es zusammen mit Bacto Hefeextrakt verwendet wird
- Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 25 °C lagern.
Eigenschaften:
- Pankreatischer Verdau von Casein
- Entwickelt während der Untersuchung eines Peptons, das besonders für Indol-Fragestellungen bei Bakterien geeignet ist.
- Nährstoffreiches Supplement tierischen Ursprungs
Anwendungsbereiche für Bacto Trypton:
- Funktioniert gut in Fermentationsanwendungen
- Zur Verwendung mit gängigen Organismen wie Escherichia coli sowie ungewöhnlichen Organismen wie der Kieselalge Nitzschia laevis
Spezifikation
LUO | |
Dehydriert | |
Flasche | |
Bacto™ | |
Tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Bakterienmedien | |
Trockenkulturmedien | |
500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Trypton > 500 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur