Learn More
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Nährstoffmischungen
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Jede Formulierung wird gemäß der Originalspezifikation hergestellt und besteht aus einer Stärke, sofern nicht anders angegeben.
- Bei 0-5 °C lagern.
- Vor Licht schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 0 bis 5 °C |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Vitamin-Supplement |
Menge | 100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Pflanzenkultur-Nährstoffmischungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur