Learn More
Invitrogen™ EzDNase™ Enzym
Der SuperScript™ IV VILO™ Master Mix wurde für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt.
Marke:  Invitrogen™ 11766051
207.77 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
207.77 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15585209
  • 268.00 CHF / 50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10x
• ezDNase-Enzym, 50 μl
• ezDNase-Puffer (10 x), 100 μl
• nukleasefreies Wasser, 1,25 ml
Bei -5 bis -30 °C lagern.
DNase
50 μl
ezDNase™
Flüssig
RT-qPCR
Auf Trockeneis
Reagenz für reverse Transkription
Enzym
RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11766051,11766051_LITL18 PROMO
Chargennummer2816820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11766051,11766051_LITL18 PROMO
Chargennummer2794311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11766051,11766051_LITL18 PROMO
Chargennummer2826190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11766051,11766051_LITL18 PROMO
Chargennummer2847722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11766051,11766051_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ EzDNase™ Enzym > ezDNase; 50 Reaktionen