Learn More
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas.
Marke: Dräger™ 6406220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 40 mg/l | |
40 bis 500 s | |
0 bis 40 °C |
Schwefelwasserstoff CMS Chip | |
100 bis 2500 | |
32 bis 104 °F |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff > Schwefelwasserstoff 100–2500 ppm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur