Learn More
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas.
194.00 CHF - 242.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Schwefelwasserstoff CMS Chip
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10138091
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406050
Schwefelwasserstoff CMS Chip 2 bis 50 20 bis 200 s 1 bis 40 mg/l
194.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12394619
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406150
Schwefelwasserstoff CMS Chip 20 bis 500 30 bis 240 s 1 bis 40 mg/l
212.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12304629
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406220
Schwefelwasserstoff CMS Chip 100 bis 2500 40 bis 500 s 1 bis 40 mg/l
220.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12374619
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406520
Schwefelwasserstoff CMS Chip 0.2 bis 5 40 bis 450 s 1 bis 30 mg/l
242.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
Schwefelwasserstoff CMS Chip
32 bis 104 °F
0 bis 40 °C