Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium
Marke:  Gibco™ A3583401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839081
  • 347.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gibco LV-MAX Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serum- und proteinfreies Medium, speziell entwickelt für die hochdichte Zucht und Transfektion der Gibco Viral Production Cells (Suspensions-angepasste, von HEK 293-abgeleitete Zellen) zur Förderung einer lentiviralen Produktion mit hohem Titer.
  • Unterstützt das Wachstum von Suspensionskulturen viraler Produktionszellen zu Dichten von über 1,0 x 107 Zellen/ml.
  • Ermöglicht eine nachhaltige, ertragreiche Produktion von hochdichten, transient transfizierten Kulturen, die einen Titer von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVVs-GFP) erzielen
  • Unterstützt Zucht und Transfektion der viralen Produktionszellen in Kulturformaten von 96 Deep-Well-Blöcken bis zu 2 l-Kolben und Bioreaktoren
Das LV-MAC Produktionsmedium ist sofort einsatzbereit und erfordert keine Supplementierung. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Flüssig
Keine Antibiotika
1 l
Zelllinien für die Virusproduktion
Suspensions-Zellkultur
Medium für die lentivirale Produktion
LV-MAX™
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2616954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2812916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2822826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2871819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA3583401
Chargennummer2939953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberA3583401
Name des Produkts
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium > 1 l