Learn More
Dräger™ accuro™ Balgpumpe: nur Pumpe
Die ergonomische Konstruktion ermöglicht eine einfache Messung von über 350 Gasen einschließlich Formaldehyd
Marke:  Dräger™ 6400000
Artikelnummer. 10588931
  • 1340.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Dräger-Tubes für kurzfristige Erkennung (gesondert zu bestellen)
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht direkte Messungen vor Ort von mehr als 350 Gasen, Dämpfen und Aerosolen. Stabilität durch einen internen Scherenmechanismus zur Erreichung eines einheitlichen und gleichmäßigen Hubs von 100 cm3.
  • Praktischer, integrierter Hubzähler zeichnet die durchgeführten Hübe auf
  • Ein versehentliches Zurücksetzen wird durch die eingelassene Taste zum Zurücksetzen verhindert, ein weißer Punkt in einem durchsichtigen Sichtfenster an der Pumpe wird angezeigt, um den Abschluss eines jeden Hubkreises anzuzeigen, wodurch unvollständige Messungen verhindert werden
  • Ergonomisch gestaltete Filter passen bequem in eine Hand
  • Weiche Gummigriffe am Pumpenkörper machen das Halten und Drücken einfacher
  • Integrierter Röhrchenöffner aus Keramik bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort Korrosionsbeständiger Aufbau für einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch
  • Komponenten sind einfach austauschbar und rasten für einen schnellen Wiederzusammenbau ein
  • Verwendung mit zusätzlichen Verlängerungsschläuchen für Probenahme aus der Distanz
  • Gemäß ISO 90001:2008-zertifizierten Prozessen entwickelt und hergestellt
Bestellinformation
Maße der Pumpe: (L x B x H) 6.75 x 1.75 x 3.75 in. (17.1 x 4.5 x 8.5 cm). Nettogewicht: 0.5 lbs. (225 g). Hubvolumen: 100 cm3 ±5 %. Hardside-Kit, Softside-Kit sowie Hartschalenbehälter sind separat lieferbar (Bestell- Nr. 19-046-750, 17-988-408 und 19-046-749).
Spezifikation
Spezifikation
accuro Balgpumpe
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ accuro™ Balgpumpe: nur Pumpe > Nur Accura-Pumpe