Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen garantiert eng in jeder Spinnerturbine und haben keinen NMR-Hintergrund
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66200-9575
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15398798
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
  • Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
  • Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
  • Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
25 µm
178 mm
4,1 mm
7 in.
Gehäuse WG-1208-7-5
51 µm
4,947 ± 0,019 mm
200 MHz
0,43 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes > Modell WG-1208-7-5; 200 Mhz; 7 Zoll lang; 4.947±0.019 mm Außendurchm.