Learn More
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo Unit TR-302E+
Die 3M™ Versaflo™ TR-E302+ Powered Air Turbo-Einheit wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Staub- und Sprühnebelgefahren im Rahmen des mit Versaflo™ TR-300+ betriebenen Atemschutzsystems auftreten. Verbindet Arbeitsleistung, Schutz und Funktionalität mit einem modernen, ansprechenden und leichten Design und unerreichtem Komfort.
Marke: 3M™ 7100098846
370.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfach zu bedienendes, vielseitiges Atemschutzgerät mit eigener Stromversorgung für den Einsatz in Umgebungen mit Partikeln
- Die zwei wählbaren Durchflussraten (185 l/min und 205 l/min) bieten dem Anwender mehr Komfort
- Der hocheffiziente Filter hält gefährlichen Staub, Nebel und Dämpfe ab und bietet Optionen für geringe Mengen an Gasen und Dämpfen
- Schlankes, leichtes, ausgewogenes Design für hervorragenden Komfort
- Der intelligente Lithium-Ionen-Akku lässt sich schnell aufladen, hat keinen Memory-Effekt und verfügt über eine nützliche Ladeanzeige
- Elektronische akustische und visuelle Alarme für niedrigen Luftstrom und niedrigen Batteriestand sowie Ladestatusanzeigen für Batterie/Partikelfilter und Luftstromanzeige
- Einfache Einstellung und Wartung
- Akkuladestandsanzeige an der Batterie
Spezifikation
Lithium-ion | |
Pharmazeutische Fertigung, Holzbearbeitung, Oberflächenvorbereitung, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Metallbearbeitung, Schmelzverfahren | |
Partikelfilter, Luftstromanzeige und Funkenfänger |
TR-302E+ Powered Air Turbo Unit | |
Versaflo™ TR-300+ Gebläseeinheit mit Motor | |
1135 g |
Videos
-
3M Powered and supplied air products