Learn More
Dräger™ öffner für Prüfröhrchen
Ein Zubehör für Detektorröhrchensysteme.
Marke:  Dräger™ 6401200
Artikelnummer. 10200383
  • 139.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Detektoröhrchensysteme
  • Für das Zählen und Abbrechen von Spitzen einzelner Draeger Detektorröhrchen
  • Glasspitzen werden sicher für eine ordnungsgemäße Entsorgung aufbewahrt
  • Hilft beim Brechen von Röhrchenampullen
Spezifikation
Spezifikation
Nachweisröhrchensysteme
Schlauchöffner 7000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ öffner für Prüfröhrchen > 7000 Röhrchenöffner