Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
2740.10 CHF - 4312.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334222
|
Thermo Scientific™
CO4567 |
TSX-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE und TDE-Serie | Werkseitiger Einbau |
3530.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16245041
|
Thermo Scientific™
1960445 |
Forma™ 900, 7000 and 8600 Series, HFU B and HFC Series, Revco™ CxF Series, TSC Series | Factory Installed |
2974.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16349693
|
Thermo Scientific™
1960446 |
Serie HFU B und HFC, Revco™ CxF Serie, TSC-Serie | Einbau vor Ort |
2974.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11386381
|
Thermo Scientific™
FCO300D |
208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Einbau vor Ort |
2740.10 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11396381
|
Thermo Scientific™
FCO300V |
Modelle mit 230V/50Hz:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2-Notversorgungssystem |
3295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11306391
|
Thermo Scientific™
FCO300W |
Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Einbau vor Ort |
3738.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11316391
|
Thermo Scientific™
FCO4567 |
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, RevCo RLE und TLE-Serie (400/Box und größer) | Einbau vor Ort |
3265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11376391
|
Thermo Scientific™
FLN300D |
208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Eigenständig |
3295.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11386391
|
Thermo Scientific™
FLN300V |
Modelle mit 230V/50Hz:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | LN2-Notversorgungssystem |
3295.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11396391
|
Thermo Scientific™
FLN300W |
Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Eigenständig |
3738.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11306401
|
Thermo Scientific™
FLN4567 |
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU-Serie | Einbau vor Ort |
3185.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15738557
|
Thermo Scientific™
FLN4567LE |
Thermo Scientific TSX Serie | Einbau vor Ort |
3185.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15728557
|
Thermo Scientific™
FCO4567LE |
Thermo Scientific TSX Serie | Einbau vor Ort |
3185.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16317141
|
Thermo Scientific™
FCO456LEV |
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE und Thermo Scientific TDE Serien (Fassungsvermögen von 400 Boxen und mehr) | CO2-Notversorgungssystem |
3788.85 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16367141
|
Thermo Scientific™
FLN456LEV |
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE und Thermo Scientific TDE Serien (Fassungsvermögen von 400 Boxen und mehr) | LN2-Notversorgungssystem |
3788.85 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17838010
|
Thermo Scientific™
332353G01 |
Tiefkühltruhen der Serie TDE | Werkseitiger Einbau |
4261.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17848010
|
Thermo Scientific™
332353G02 |
Tiefkühltruhen der Serie TDE | Werkseitiger Einbau |
3969.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17878010
|
Thermo Scientific™
332353G05 |
Tiefkühltruhen der Serie TDE | Werkseitiger Einbau |
4261.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17888010
|
Thermo Scientific™
332353G06 |
Tiefkühltruhen der Serie TDE | Werkseitiger Einbau |
3969.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30274498
|
Thermo Scientific™
FCOTSXU |
TSX Universal | Field-installed |
4312.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30274496
|
Thermo Scientific™
FLNTSXU |
TSX Universal | Field-installed |
4267.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
- Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
- Das CO2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit CO2 bei -67 °C
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Die Modelle für 300-Box-Kapazitätsmodelle sind eigenständig. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.