Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ 1960446
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16349693
  • 2974.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
  • Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
  • Das CO2 -Sicherungssystem hält die Temperatur bis auf -7 ° oder -70 °C (modellabhängig) mit CO2
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Modelle für die Serien UxF300/88300/HFU300T/TSU300 sind eigenständige Geräte. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einbau vor Ort
-80 °C
Serie HFU B und HFC, Revco™ CxF Serie, TSC-Serie
CO2 Backup System
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte > CO2 Backup-System; vor Ort installiert; für Forma 900-, 7000- und 8600-Serie; HFU B- und HFC-Serie; Revco CxF-Serie; TSC-Serie