Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ FLN300W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11396391
  • 3738.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
  • Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
  • CO2-Backup-System: Hält die Temperatur mit CO2 bis auf -67 °C konstant
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Die Modelle für 300-Box-Kapazitätsmodelle sind eigenständig. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eigenständig
Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
230 V
50 Hz
-80 °C
LN2 Backup System
230 V/50 Hz
Boxen (300)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte > LN2-Notversorgungssystem; Einbau vor Ort; eigenständig; für Forma 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300 und TSU300; 230 V/50 Hz (UK-Stecker)