Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ 1960445
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16245041
  • 2974.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
  • Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
  • Das CO2-Sicherungssystem hält die Temperatur bis auf -7 ° oder -70 °C (modellabhängig) mit CO2
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Modelle für die Serien UxF300/88300/HFU300T/TSU300 sind eigenständige Geräte. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Factory Installed
-80 °C
Forma™ 900, 7000 and 8600 Series, HFU B and HFC Series, Revco™ CxF Series, TSC Series
CO2 Backup System
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte > CO2 Backup System; Factory Installed; For use with Forma 900, 7000 and 8600 Series; HFU B and HFC Series; Revco CxF Series; TSC Series