Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ FLN300D
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
- Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
- CO2-Backup-System: Hält die Temperatur mit CO2 bis auf -67 °C konstant
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Die Modelle für 300-Box-Kapazitätsmodelle sind eigenständig. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
Spezifikation
LN2-Notversorgungssystem | |
-80 °C | |
208/230 V | |
60 Hz |
Eigenständig | |
208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | |
208 bis 230 V 60 Hz | |
Boxen (300) |