Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ FCO4567
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11316391
  • 3265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
  • Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
  • CO2-Backup-System: Hält die Temperatur mit CO2 bis auf -67 °C konstant
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Die Modelle für 300-Box-Kapazitätsmodelle sind eigenständig. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einbau vor Ort
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, RevCo RLE und TLE-Serie (400/Box und größer)
Boxen (300)
-80 °C
CO2 Backup System
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte > CO2-Notversorgungssystem; Einbau vor Ort; eigenständig; für Forma 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300 und TSU300;