Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ FLNTSXU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30274496
  • 4267.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Features:
  • LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
  • CO2 backup system maintains temperature down to -67°C with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for 300 box capacity models are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Field-installed
TSX Universal
LN2 Backup System
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte >