Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Sorgen Sie für optimale Sicherheit für kritische Proben, indem Sie Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ 332353G02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17848010
  • 3969.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
  • Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
  • Das CO2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit CO2 bei -67 °C
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Die Modelle für 300-Box-Kapazitätsmodelle sind eigenständig. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Werkseitiger Einbau
-80 °C
Tiefkühltruhen der Serie TDE
CO2 Backup System
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte >