Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 330 SiOH Column
Marke:  Macherey-Nagel™ 732967
Artikelnummer. 15157065
  • 497.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
270 mm
Flash-Säule
Biotage Isolera Systems
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ BT 330 SiOH Column > ID:60mm