Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Marke: Thermo Scientific™ 75003688
Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.
Bestellinformationen:
BIOLiner Becher (75-003-668, 4/Packung) sowie aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel (75-003-669, 4/Packung) müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatz-O-Ringe für Deckel (75-003-688) und Adapter sind gesondert erhältlich. Mikrotiterplattenträger (50-036-70) und Deckel (75-003-689) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Zentrifugen
Ersatz-O-Ringe für Deckel | |
4 x 750 ml | |
3.500 U/min | |
10,5 cm | |
124 mm | |
90° | |
98 mm | |
Set of 4 |
Ausschwingrotor | |
2739 x G | |
20 cm | |
13307 | |
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. | |
Ja |
Gültig bis zum: 2025-12-31