Learn More
CD160 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-41234MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD160 Polyclonal antibody specifically detects CD160 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
CD160 | |
Polyclonal | |
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
BY55FLJ46513, CD160 antigenimmunoglobulin superfamily member, CD160 molecule, Natural killer cell receptor BY55 | |
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human CD160. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of CD160 . Amino Acid Squence: SPETSLKQLRLKRDPG | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
11126 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Peptide affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD160 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur