Learn More
Saint Gobain Life Sciences BOILING STONES PTFE 450G .
Verwenden Sie diese PTFE-Siedesteine, um ein sanftes, effizientes Kochen zu fördern und eine Überhitzung hochflüchtiger Flüssigkeiten zu verhindern. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE-Siedesteine werden nicht durch Säuren, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole oder Alkalien beeinträchtigt.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1069103
Artikelnummer. 10296104
  • 41.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diese PTFE-Siedesteine, um ein sanftes, effizientes Kochen zu fördern und eine Überhitzung hochflüchtiger Flüssigkeiten zu verhindern. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE-Siedesteine werden nicht durch Säuren, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, Alkohole oder Alkalien beeinträchtigt.
  • Ideal für kontinuierliche Extraktionsverfahren
  • Chemisch inert, werden selbst nicht beeinträchtigt1 beim Sieden von Säuren, Kohlenwasserstoffen, Ketonen, Estern, Alkoholen oder Alkalien
  • Keine Kontamination, keine Spuren von Asizität oder Alkalinität
  • Kratzen oder scheuern Glaswaren nicht
  • Hinterlassen keine pulverförmigen Rückstände
  • Kunststoffflaschen zu 16 oz (450 g)
1Es wird berichtet, dass bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) einige hochkonzentrierte Chemikalien reaktionsfähig mit PTFE sind. Dazu gehören 80%ige NaOH oder KOH, Metallhydride (wie Borane), Aluminiumchlorid, Ammoniak und bestimmte Amine und Imine. Außerdem wurde ein langsamer oxidativer Angriff durch 70%ige Salpetersäure unter Druck bei 250 °C (480 °F) beobachtet. Für Anwendungsfälle, bei denen extreme Bedingungen für Reduktion oder Oxidation erreicht werden, sind spezielle Tests erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Siedestein
Siedesteine
16 oz. (450 g)
PTFE
Destillationssäulen
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences BOILING STONES PTFE 450G . > Kunststoffflasche zu 16 oz (450 g)