Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresylviolett Acetat, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel Artikelnummer.: 10501481
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Kresylviolett Acetat, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10501481
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 10501481
Marke: Thermo Scientific Chemicals 229630050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10510-54-0
Summenformel C18H15N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 321.34
MDL-Nummer MFCD00013151,MFCD00013151
InChI-Schlüssel XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
IUPAC-Name Essigsäure; 5-Iminobenzo[a]phenoxazin-9-Amin
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresyl violet acetate
Schmelzpunkt 140.0°C to 143.0°C
Farbstoffgehalt 65% min.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 321.34
Verlust bei Trocknung 20% max. (50°C) (0.05mm Hg)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number229630250,229630050
ChargennummerA0449514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog Number229630250,229630050
ChargennummerA0401656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number229630250,229630050
ChargennummerA0444599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2022 Catalog Number229630250,229630050
ChargennummerA0437430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2022 Catalog Number229630250,229630050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cresyl Violet acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kresylviolett Acetat, rein, hohe Reinheit, biologisches Färbemittel >