Learn More
Thermo Scientific™ Aprotinin Protease Inhibitor
Passen Sie die Formulierung Ihres Protease-Inhibitor-Cocktails mit diesen kleinen Paketen aus einzelnen Protease-Inhibitor-Peptiden und -Verbindungen an.
Marke: Thermo Scientific™ 78432
258.40 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors bestehen aus kleinen Packungen einzelner Protease-Inhibitor-Peptide und Verbindungen für maßgeschneiderte Formulierungen oder Anpassung von Protease-Inhibitor-Rezepturen.
Zu den einzelnen Reagenzien gehören AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E64, Leupeptin, Pepstatin A und PMSF. Generell stellen die Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails zwar eine praktische und optimierte Protease-Inhibition mit Breitspektrum-Wirkung für Zelllyse und Assay-Zwecke dar; doch bestimmte Anwendungen erfordern einen flexibleren Ansatz. Daher bieten wir die hochwertigen Reagenzien, die wir in unseren Protease-Inhibitor-Rezepturen verwenden, auch einzeln an; auf diese Weise können Sie einzelne Protease-Inhibitoren separat verwenden, einen Cocktail ergänzen oder verschiedene Komponenten kombinieren, um einen maßgeschneiderten Protease-Inhibitor-Cocktail für spezielle Anwendungen zu erstellen.
Besondere Merkmale:
- Hochwertige Reagenzien in praktischen Packungsgrößen mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Können einzeln erworben werden, um maßgeschneiderte Protease-Inhibitor-Rezepturen herzustellen
- Ergänzen die Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, deren Formulierungen vollständig angegeben sind, um spezifische Bestandteile der Reagenzien in besonderen Konzentrationen einzusetzen
Spezifikation
Pierce Aprotinin-Protease-Inhibitor | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Protease-Inhibitor |
Protease-Inhibitor | |
Lyophilisiert | |
Protease-Inhibitor | |
25 mg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
12Minuten
57Sekunden
13Neues Angebot Jetzt sparen