Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, zertifiziert
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 405830250
34.37 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10626621
  • 37.10 CHF / 25 Gramm
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Crystal Violet
0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
C25H30ClN3
13, 756
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Echt
[4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
11057
407.99
Grün
Kristallpulver
548-62-9, 90-94-8
88% min.
MFCD00011750
15, 4430
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
407.986
CHEBI:41688
Zertifizierter G├╝tegrad
25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerA0465674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerB0149353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerA0457619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
ChargennummerB0148765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number405830250,405831000,405835000
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, zertifiziert > 25g; Glasflasche