Learn More
Micronova™ Reinraum-Vinylklebeband, 19 mm (0,75 in.)
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
Marke: Micronova™ CR100PC-34DG
Beschreibung
Processed for applications in and around cleanrooms
Das Micronova Reinraum-Vinylband erlaubt ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und Reinraumarbeitsflächen, und die matte Oberfläche kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden. Spezielle Verarbeitungs- und Verpackungstechniken sorgen für geringe Partikellast und extrahierbare Ionenzahlen für Anwendungen im und um den Reinraum.
- Vinylband mit synthetischem Gummikleber
- Saubere Ablösung von Wafer-Kassetten und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
- Ideal zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
- Die matte Beschichtung kann mit dem Reinraumstift beschriftet werden
- Speziell für den Reinraum verarbeitet und verpackt
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Breiten
- Einzeln verpackt in einem Polyethylen-Beutel
- 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Bestellinformation
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dark Green | |
Cleanroom Tape | |
Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Dosierung | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. | |
0,75 in. |
Naturkautschuk | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | |
33 m | |
19.05 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046007-000 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2024 | CR100PC-34DG |
045393-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | CR100PC-34DG |
032393-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/05/2022 | CR100PC-34DG |
029087-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/11/2021 | CR100PC-34DG |
028756-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2021 | CR100PC-34DG |