Learn More
Thermo Scientific™ Basic Vortexmischer
Der Thermo Scientific™ Basic Vortexmischer ist ideal für das schnelle, gleichmäßige Mischen von Proben mit präziser Drehzahlregelung.
Marke: Thermo Scientific™ 88882012
263.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Basic Vortexmischer bietet umfassende Mischfunktionen für enzymatische und RIA-Assays, allgemeines Mischen von Reagenzgläsern, biochemische Assays, Vorbereitung viraler Verdünnungen, ausgefällte Assays, Zellsuspensionsvortexen und Mischen von Gewebeproben.
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher und Touch-Modus
- Drehzahlbereich: 200 bis 3000 U/min
- Drehzahlgenauigkeit ±5 % U/min
- Praktische Geschwindigkeitseinstellungen über den Drehknopf
- Stabil für den langfristigen Betrieb
- Mehrere Zubehörteile für unterschiedliche Gefäße
Bestellinformation
Bestellen Sie verschiedene Zubehörteile als Adapter für Mehrfachnwendungen
Spezifikation
4 mm | |
200 bis 3000 U/min | |
Röhrchen | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
ABS-Gehäuse | |
11,4 in. | |
14,99 lb. | |
14,33 lb. | |
Basic Vortexmischer | |
Zubehör: 88882120, 88882121, 88882122, 88882123, 88882124, 88882125, 88882126, 88882127 | |
IP 32 | |
19 | |
2 Jahre |
0,5 kg | |
100/240 V | |
CE | |
50/60 Hz | |
290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 in.) | |
290 mm | |
6,8 kg | |
6,5 kg | |
Digital | |
Gummiplattform 88882120 | |
Gleichstrommotor | |
Touch, kontinuierlich |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30