Learn More
Thermo Scientific™ Digitale Vortexmischer
Präzises und effizientes Mischen von Proben
Marke: Thermo Scientific™ 88882010
405.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Standardpackung enthält Gummiplattform 88882120
Beschreibung
Entwickelt für eine präzise Drehzahlregelung zum kontinuierlichen Mischen oder Pulsieren von Proben
- Digitale Anzeige von Drehzahl und Zeit
- Kontinuierlicher und Touch-Modus
- Drehzahlbereich: 0 bis 3000 U/min
- Präzise Drehzahlregelung: ±5 % U/min
- Schnelleinstellung bis max. U/min:
- 3 Sekunden 1500 U/min (Touch)
- 6 Sekunden 3000 U/min (kontinuierlich)
- Zeiteinstellung: bis zu 99 min
- 2 Zeitschaltfunktionen:
- Abwärtszählung für Wiederholungsprüfungen
- Zeitschaltuhr Kontinuierlich, Zeit auf 0 gesetzt
- Zubehörteile für unterschiedliche Gefäße
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
0,5 kg | |
100/240 V | |
Digitaler Vortexmischer | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
Gummi, Kunststoffplattform | |
5,2 in. | |
8,1 in. | |
5,9 in. | |
14,6 lb. | |
Digitaler Vortexmischer | |
Touch, Dauerbetrieb | |
2 Jahre |
200 bis 3000 U/min | |
230 V | |
cCSAus, CE, Analysenzertifikat (COA), Analysenzertifikat (COA) | |
50/60 Hz | |
8,1 x 5,9 x 5,2 in. (20,5 x 15,1 x 13,1 cm) | |
13,1 cm | |
20,5 cm | |
15,1 cm | |
6,6 kg | |
Taumelschüttler, Rotator, Mischer | |
1 bis 99 min oder Dauerbetrieb |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
74Stunden
22Minuten
1Sekunden
25