Learn More
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate
Avidin, FITC-Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ 434411
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10009232
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unser Avidin-Fluorescein-Konjugat hat Anregungs- und Emissionsmaxima von ∼494/518. Avidin ist ein glykosyliertes Biotin-bindendes Protein mit einem basischen isoelektrischen Punkt und wird häufig zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FITC (Fluorescein)
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Nasseis
Flüssig
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate > Auf Nasseis geliefert
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.