Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™ Biotin-binding Protein
Avidin, NeutrAvidin™ Biotin-bindendes Protein
Marke:  Molecular Probes™ A2666
443.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11544037
  • 554.00 CHF / 5 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unser NeutrAvidin™ Biotin-bindendes Protein – eine Form von Avidin, aus der Kohlenhydrate entfernt wurden und deren isoelektrischer Punkt gesenkt wurde – kann den durch unspezifische Bindung hervorgerufenen Hintergrund erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung von Avidin erhält dessen spezifisches Bindungsvermögen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
NeutrAvidin™
5 mg
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2855926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberA2666
Chargennummer2585998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2023 Catalog NumberA2666
Chargennummer2474964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2022 Catalog NumberA2666
Chargennummer2314148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2021 Catalog NumberA2666
Chargennummer2249028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2020 Catalog NumberA2666
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™ Biotin-binding Protein > 5 mg