Learn More
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate
Avidin, FITC-Konjugat
269.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Konjugat FITC (Fluorescein)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10009232
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
434411
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11554137
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
A821
1 x
437.00 CHF
5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unser Avidin-Fluorescein-Konjugat hat Anregungs- und Emissionsmaxima von ∼494/518. Avidin ist ein glykosyliertes Biotin-Bindungsprotein, das einen grundlegenden isoelektrischen Punkt hat und allgemein zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
FITC (Fluorescein)
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate