Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 10010015
24.70 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593377
  • 27.00 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen
  • Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) kein Calcium und kein Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15°bis 30 °C
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Säugetierzellkultur
7,3 bis 7,5
CE-IVD
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
1 X
500 ml
280 bis 315 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Umgebungstemperatur
Flüssig
Name des Produkts
Gibco™ PBS, pH 7,4 > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.