Learn More
Novex™ Avidin
Avidin
Marke:  Novex™ 434401
Artikelnummer. 10374503
  • 230.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Reaktivität: Avidin reagiert mit Biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
Lyophilisiert
10 mg
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH377783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2023 Catalog Number434401
ChargennummerYA370963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number434401
ChargennummerXK369413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2022 Catalog Number434401
ChargennummerTG271259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2018 Catalog Number434401
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2018 Catalog Number434401
Name des Produkts
Novex™ Avidin > 10 mg