Learn More
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate
Avidin, FITC-Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A821
393.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11554137
  • 425.00 CHF / 5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unser Avidin-Fluorescein-Konjugat hat Anregungs- und Emissionsmaxima von ∼494/518. Avidin ist ein glykosyliertes Biotin-Bindungsprotein, das einen grundlegenden isoelektrischen Punkt hat und allgemein zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FITC (Fluorescein)
1 x
Raumtemperatur
5 mg
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Avidin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2831364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA821
Chargennummer2652967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2023 Catalog NumberA821
Chargennummer2585971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberA821
Chargennummer2552970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2022 Catalog NumberA821
Chargennummer2524105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog NumberA821
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, FITC conjugate > Versand bei Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.