Learn More
Molecular Probes™ Avidin, Egg White
Avidin, Eiweiß, 5 mg
Marke:  Molecular Probes™ A2667
141.55 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11554037
  • 153.00 CHF / 5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Avidin aus Eiweiß ist ein glykosyliertes Biotin-bindendes Protein mit einem basischen isoelektrischen Punkt und wird häufig zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
5 mg
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Raumtemperatur
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, Egg White > 5 mg