Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
800.00 CHF - 4355.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17766909
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0306HH |
15,1 oz. | 0,44 l | 6 in. | 3 in. |
2363.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17756909
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS02095HH |
16 oz. | 0,47 l | 9,5 in. | 2 in. |
1745.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17786909
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS03508HH |
23,5 oz. | 0,69 l | 8 in. | 3,5 in. |
836.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17776909
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0308HH |
20,2 oz. | 0,6 l | 8 in. | 3 in. |
800.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17716919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0510HH |
41 oz. | 1,42 l | 10 in. | 5 in. |
1070.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17726919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0608HH |
41 oz. | 1,42 l | 8 in. | 6 in. |
1050.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17796909
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0415HH |
50,4 oz. | 1,49 l | 15 in. | 4 in. |
1450.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17706919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0422HH |
66 oz. | 1,95 l | 22 in. | 4 in. |
1450.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17736919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0612HH |
67 oz. | 1,98 l | 12 in. | 6 in. |
1450.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17786919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0810HH |
67,2 oz. | 1,99 l | 10 in. | 8 in. |
1525.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17776919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0713HH |
76,4 oz. | 2,26 l | 13 in. | 7 in. |
1678.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17796919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0815HH |
100,8 oz. | 2,98 l | 15 in. | 8 in. |
1735.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17726929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1012HH |
100,8 oz. | 2,98 l | 11 in. | 10 in. |
2050.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17706929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0818HH |
121 oz. | 3,56 l | 18 in. | 8 in. |
3504.80 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17746929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1214HH |
141 oz. | 4,2 l | 14 in. | 12 in. |
2285.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17746919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0628HH |
141 oz. | 4,2 l | 28 in. | 6 in. |
2285.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17756919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0632HH |
161,3 oz. | 4,8 l | 32 in. | 6 in. |
3350.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17736929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1020HH |
168 oz. | 4,97 l | 20 in. | 10 in. |
2410.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17756929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1217HH |
169,3 oz. | 5 l | 17 in. | 12 in. |
2455.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17766919
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0635HH |
176,4 oz. | 5,2 l | 35 in. | 6 in. |
3500.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17716929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0834HH |
228,5 oz. | 6,76 l | 34 in. | 8 in. |
3580.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17786929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1617HH |
228,5 oz. | 6,76 l | 17 in. | 16 in. |
3350.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17776929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1520HH |
252 oz. | 7,45 l | 20 in. | 15 in. |
3395.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17766929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1424HH |
278,9 oz. | 8,25 l | 24 in. | 14 in. |
3905.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17726939
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1822HH |
332,6 oz. | 9,8 l | 22 in. | 18 in. |
4095.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17796929
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1626HH |
349 oz. | 10,3 l | 26 in. | 16 in. |
4155.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17706939
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1632HH |
430 oz. | 12,7 l | 32 in. | 16 in. |
2635.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17716939
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1635HH |
470,4 oz. | 13,9 l | 35 in. | 16 in. |
2960.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17736939
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2426HH |
524,2 oz. | 15,5 l | 26 in. | 24 in. |
2790.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17746939
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2430HH |
605 oz. | 17,9 l | 30 in. | 24 in. |
2895.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17756939
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2435HH |
706 oz. | 20,9 l | 35 in. | 24 in. |
4355.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier does not absorb or adsorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
203 μm | |
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP | |
Autoclave Bag |
COC | |
Weiß | |
Isolator | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil |