Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
GREENER_CHOICE
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke:  Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS02095HH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17756909
  • 1745.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Tyvek™ und Polyethylen-Folienkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit , bietet eine außergewöhnliche Mikrobenbarriere und adsorbiert kein VHP
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
  • Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
  • Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,47 l
Selbstversiegelnd
Ja
Tyvek
203 μm
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP
9,5 in.
2 in.
16 oz.
COC
Weiß
Isolator
Unsteril
Ja
8 mil
24,1 cm
5,1 cm
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators > Autoklavierbarer Entlüftungsbeutel für Isolatoren; Zertifizierungen/Konformität: Konformitätsbescheinigung; Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz.; Kapzität (metrisch): 0,47 l; Länge (angloamerikanisch): 9,5 Zoll; Breite (angloamerikanisch): 2 in.