Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS2430HH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier does not absorb or adsorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spezifikation
Autoklavierbar | |
17,9 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
203 μm | |
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP | |
30 in. | |
24 in. | |
Autoclave Bag |
605 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Isolator | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil | |
76,2 cm | |
61 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators > Capacity (English): 605 oz.; Capacity (Metric): 17.9 L; Length (English): 30 in.; Width (English): 24 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur