Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators
GREENER_CHOICE
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke:  Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0815HH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17796919
  • 1735.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier does not absorb or adsorb VHP
  • Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO and VHP
  • Fiber-free peelable seals
  • High clarity for product visibility
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
  • Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
2,98 l
Selbstversiegelnd
Ja
Tyvek
203 μm
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP
15 in.
8 in.
100,8 oz.
COC
Weiß
Isolator
Unsteril
Ja
8 mil
38,1 cm
20,3 cm
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products™ Autoclavable Breather Bag for Isolators > Autoclavable Breather Bag for Isolators; Certifications/Compliance: COC; Capacity (English): 100.8 oz.; Capacity (Metric): 2.98 L; Length (English): 15 in.; Width (English): 8 in.