Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
GREENER_CHOICE
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0422HH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17706919
  • 1450.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Tyvek™ und Polyethylen-Folienkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit , bietet eine außergewöhnliche Mikrobenbarriere und adsorbiert kein VHP
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
  • Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
  • Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bag
66 oz.
COC
Weiß
Isolator
Unsteril
Ja
8 mil
56 cm
10 cm
Autoklavierbar
1,95 l
Selbstversiegelnd
Ja
Tyvek
203 μm
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP
22 in.
4 in.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators > Autoklavierbarer Entlüftungsbeutel für Isolatoren; Zertifizierungen/Konformität: Konformitätsbescheinigung; Kapazität (angloamerikanisch): 66 oz.; Kapzität (metrisch): 1,95 l; Länge (angloamerikanisch): 22 Zoll; Breite (angloamerikanisch): 4 in.