Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
Marke: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0612HH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Tyvek™ und Polyethylen-Folienkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit , bietet eine außergewöhnliche Mikrobenbarriere und adsorbiert kein VHP
- Konzipiert für die Dampfsterilisation, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
- Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
- Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1,98 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
203 μm | |
Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP | |
12 in. | |
6 in. | |
Autoclave Bag |
67 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Isolator | |
Unsteril | |
Ja | |
8 mil | |
30,5 cm | |
15,2 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators > Autoklavierbarer Entlüftungsbeutel für Isolatoren; Zertifizierungen/Konformität: Konformitätsbescheinigung; Kapazität (angloamerikanisch): 67 oz.; Kapzität (metrisch): 1,98 l; Länge (angloamerikanisch): 12 Zoll; Breite (angloamerikanisch): 6 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur